Ethyl vinyl ketone ≥98% stabilised
Leverandør: Acros Organics
Danger
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 103…104 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,849
Flash punkt: –6 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009316
CAS-nummer: 1629-58-9
EINECS: 216-624-3
FN: 1993
ADR: 3,II
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to amber Liquid
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 25 g ACRO119090250
Glass bottle for solids 5 g ACRO119090050
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Flammepunkt -6°C
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall