Fenolftalein ACS
Leverandør: VWR Chemicals
|
Danger
|
0376-100GEA
1275
NOK
0376-100G
0376-50G
Fenolftalein ACS
Fenolftalein
Formel:
C₂₀H₁₄O₄ MW: 318,33 g/mol Smeltepunkt: 258…262 °C Tetthet: 1,3 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00005913 CAS-nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Merck Indeks: 13,07325 |
Spesifikasjon Testresultater
Clarity of Alcohol Solution | Pass |
Visual Transition Interval (pH 8 – 10) | Pass |