Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Ftalsyre ≥99.5%
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
N985-500G N985-1KG
Ftalsyre ≥99.5%
Formel: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Kokepunkt: 315 to 317 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79 °C
Tetthet: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: ambient
MDL nummer: MFCD00002467
CAS-nummer: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
FN: 0000
Merck Indeks: 12,07527
Order Now
Spesifikasjon Testresultater
Assay > 99.5%
Chloride <= 0.001%
Heavy Metals (as Pb) <= 0.001%
Insoluble Matter <= 0.05%
Iron <= 0.001%
Nitrate <= 0.005%
Residue after Ignition <= 0.02%
Sulfate <= 0.005%
Water <= 0.5%
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall