Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Dietylenglykol ≥99.0%, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
0194-500ML 0194-1L
Dietylenglykol ≥99.0%, Reagent Grade
Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Kokepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: -10 °C
Tetthet: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 123 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: ambient
MDL nummer: MFCD00002882
CAS-nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
FN: 0000
Merck Indeks: 13,03146
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/97/2297797.jpg
Order Now
Spesifikasjon Testresultater
Color (APHA) <=10
Purity >=99%
Refractive Index 1.445 – 1.450
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall