Mangan(II)sulfat monohydrat 98-101%, pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Leverandør: Avantor Performance Materials
Warning
  • Lot analysis on label
Sertifiseringer: Meets ACS reagent chemical requirements and reagent specifications for testing USP/NF monographs.
Formel: MnSO₄·1H₂O
MW: 169,02 g/mol
Smeltepunkt: 700 °C
Tetthet: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00149159
CAS-nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,05763
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
White poly bottle, blue T/E cap 500 g 2550-01
.
White poly bottle, blue T/E cap 2,5 kg 2550-05
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall