Barium 1.000 mg/L i fortynnet salpetersyre enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: ACSD
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Element Symbol Konsentrasjon Matrix Fp Art.nr Antall
Barium Ba 1000 mg/l Nitric acid dil. 100 ml ACSDC006.2NP.L1
Barium Ba 1000 mg/l Nitric acid dil. 250 ml ACSDC006.2NP.L25
Barium Ba 1000 mg/l Nitric acid dil. 500 ml ACSDC006.2NP.L5
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall