Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Glykolsyre vandig løsning ≥70%, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
E354-500ML E354-100ML
Glykolsyre vandig løsning ≥70%, Reagent Grade
Formel: C₂H₄O₃
MW: 76,05 g/mol
Kokepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79 to 80 °C
Tetthet: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: Min. 300 °C
Lagringstemperatur: ambient
MDL nummer: MFCD00004312
CAS-nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
FN: 3265
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,04511
Order Now
Spesifikasjon Testresultater
Chloride ≤4 ppm
Color, Gardner ≤5
Copper ≤0.0005%
Formic Acid ≤1%
Iron ≤0.001%
Residue after Ignition ≤0.3%
Sodium ≤50 ppm
Sulfates ≤400 ppm
Total Acid as Hydroxyacetic 70 - 72%
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall