Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Magnesiumsulfat heptahydrat 99-102% (by EDTA titration), krystaller, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Leverandør: Avantor Performance Materials
2500.1000 2500-05 2500-07 2500-01
Magnesiumsulfat heptahydrat 99-102% (by EDTA titration), krystaller, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Formel: MgSO₄·7H₂O
MW: 246,48 g/mol
Smeltepunkt: 1124 °C
Tetthet: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: ambient
MDL nummer: MFCD00149785
CAS-nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
FN: 0000
Merck Indeks: 13,05715
Order Now
Spesifikasjon Testresultater
Assay (MgSO₄·7H₂O) (by EDTA titrn) 99.0 - 102.0%
Insoluble Matter ≤0.005%
pH of 5% Solution at 25 °C 5.0 - 7.0
Nitrate (NO₃) ≤0.002%
Ammonium (NH₄) ≤0.002%
Calcium (Ca) ≤0.02%
Potassium (K) ≤0.005%
Sodium (Na) ≤0.005%
Strontium (Sr) ≤0.005%
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤5.0 ppm
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall