Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Nickel (II) klorid heksahydrat, krystaller, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Leverandør: Avantor Performance Materials
Danger
2768-01 2768-07
Nickel (II) klorid heksahydrat, krystaller, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Formel: NiCl₂·6H₂O
MW: 237,69 g/mol
Smeltepunkt: 140 °C
Tetthet: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: ambient
MDL nummer: MFCD00149809
CAS-nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
FN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,06529
Order Now
Spesifikasjon Testresultater
Assay (NiCl₂6H₂O) (by EDTA titrn) 97.0 - 103.0 %
Insoluble Matter <= 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 7.0
Sulfate (SO₄) <= 0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) <= 0.005 %
Barium (Ba) <= 0.005 %
Calcium (Ca) <= 0.005 %
Iron (Fe) <= 0.002 %
Lead (Pb) <= 0.001 %
Magnesium (Mg) <= 0.005 %
Potassium (K) <= 0.001 %
Sodium (Na) <= 0.010 %
Cobalt (Co) <= 0.002 %
Trace Impurities - Copper (Cu) <= 5 ppm
Trace Impurities - Lithium (Li) <= 1.000 ppm
Trace Impurities - Zinc (Zn) <= 50.000 ppm
Appearance (fine, colorless to pale greenish-yellow crystals)
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall