Zinksulfat heptahydrat 99.0-103.0%, krystaller, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Leverandør: Avantor Performance Materials
Danger
Formel: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287,56 g/mol
Smeltepunkt: 100 °C
Tetthet: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149894
CAS-nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,10293
Spesifikasjon Testresultater
ACS - Assay (ZnSO₄.7H₂O) 99,0 - 103,0%
ACS - Insoluble matter ≤0,005%
ACS - pH of 5% Solution at 25 °C 4,4 - 6,0
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0,002%
ACS - Ammonium (NH₄) ≤0,001%
ACS - Calcium (Ca) ≤0,005%
ACS - Lead (Pb) ≤0,003%
ACS - Magnesium (Mg) ≤0,005%
ACS - Potassium (K) ≤0,01%
ACS - Sodium (Na) ≤0,05%
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace impurities - Manganese (Mn) ≤2,000 ppm
Insoluble matter max. 0,01%
pH of 5% solution at 25 °C 4,4 - 6,0
Trace impurities - Manganese (Mn) ≤3 ppm
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
White poly bottle, blue tamper evident cap 500 g 4382-01
.
Fiber drum 300 lb 4382-R
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall