(±)-2-Metyl-2,4-pentandiol NF
Warning
N869-500MLEA 915 NOK
N869-500ML
(±)-2-Metyl-2,4-pentandiol NF
(±)-2-Metyl-2,4-pentandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004547
CAS-nummer: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Indeks: 13,04730
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Acidity Test Pass
Appearance Clear, colorless liquid
Refractive Index 1.424 – 1.43
Specific Gravity 0.917 – 0.923
Water ≤0.5 %