Litium 1.000 mg/l i fortynnet salpetersyre enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: CPAchem
ACSDC030.2NP.L25EA
1425
NOK
ACSDC030.2NP.L25
ACSDC030.2NP.L1
ACSDC030.2NP.L5
Litium 1.000 mg/l i fortynnet salpetersyre enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Lithium Standards