Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
MES-Na ≥98%, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
X218-100G X218-500G
MES-Na ≥98%, Reagent Grade
Formel: C₆H₁₂NNaO₄S
MW: 217,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00065473
CAS-nummer: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2
FN: 0000
Order Now
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White crystalline powder
Moisture ≤10%
pH (1% Water) @ 25 °C 9 − 10.5
Purity ≥98%
Solubility (10%, Water) Pass
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall