n-Heksadekan ≥87%, Technical Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
MW: 226,45 g/mol
Kokepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 18 °C
Tetthet: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 135 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008998
CAS-nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
FN: 0000
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/32/736932.jpg
Spesifikasjon Testresultater
Appearance @11°C (60 sec) Colorless liquid.
Appearance @20°C Colorless liquid
Purity ≥87 %
UV Scan 400-800nm ≤0.15
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 100 ml J202-100ML
Glass bottle 500 ml J202-500ML
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall