  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (1)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Kromatografipapir
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Den utstrakte bruken av Whatman kromatografipapir over hele verden gjenspeiler produktenes renhet og høye og konsekvente kvalitet. De er fremstilt av ...
Artikkenummer: (WHAT3668-915)
Produsent:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   These ion exchange papers combine cellulose and large pore silica gel for separations in which both partition and adsorption are important, including ...
UOM:  1 * 25 Items
Produsent:  Ahlstrom Munksjö
Beskrivelse:   These chromatography filter papers are made of pure cotton linters with an alpha cellulose content of nearly 100%.
Produsent:  SARTORIUS
Beskrivelse:   Chromatography papers are not only ideal for chromatography, but also for routine and repetitive separations, routine analysis of proteins in serum (e...
Produsent:  MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse:   Filter papers with ion exchange resin.
Produsent:  VARIAN
Beskrivelse:   Chromatography paper is used in thin layer chromatography applications such as evaluating radioisotope purity, QC testing.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6