Du søkte etter: Kamera
Velg fra et bredt spekter av digitale kameraer til bruk i en rekke laboratorieapplikasjoner inkludert fargedimensjonssystemer, digitale mikroskop, termisk infrarød bildebehandling og til bruk i klasseromsprosjektorer. Disse kameraene har linser med høy oppløsning og er enkle å bruke både i stillbilder og videoformater. Enkelte modeller brukes som tilbehør til bruk med kraftige mikroskoper for å levere forbedret ytelse i nøyaktig detalj.
Velg fra et bredt spekter av digitale kameraer til bruk i en rekke laboratorieapplikasjoner inkludert fargedimensjonssystemer, digitale mikroskop, termisk infrarød bildebehandling og til bruk i klasseromsprosjektorer. Disse kameraene har linser med høy oppløsning og er enkle å bruke både i stillbilder og videoformater. Enkelte modeller brukes som tilbehør til bruk med kraftige mikroskoper for å levere forbedret ytelse i nøyaktig detalj.
39  treff i ditt søk
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (630-2957)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VisiCam B5 is a C-mount and eyepiece microscope camera.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: High speed cameras with excellent colour reproduction for routine applications.
Artikkenummer: (630-1120)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Analog camera that can be connected to video projectors, external monitors or a computer via the optional USB set.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These cameras provide high resolution images for everyday microscopy.
Artikkenummer: (611-2257)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This USB camera fits into the eyepiece tube of biological binocular and monocular microscopes. This enables users to digitise images even when the mic...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-2661)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This system is composed of a tablet and a wireless 5 MP camera. It can be attached to all microscopes with a C-mount.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-2678)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This Windows® tablet PC with large LCD touch screen and integrated 5,1 MP camera provides an advanced solution for digital microscopy. For use with an...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-2992)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This high resolution C-mount camera is equipped with a 20 MP colour CMOS 1" sensor. The large sensor and cooling system make it ideal for low light ap...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-3271)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Wi-Fi camera with good resolution (up to 5 MP), CMOS sensor and Wi-Fi connection, recommended for basic/general applications in education and home use...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-2958)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: High performance camera with advanced software for different observation methods.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: LEICA MICROSYSTEMS
Beskrivelse: With Flexacam microscope cameras, you can see the fine sample details you need to see with precise colors and high resolution.
New Product
Produsent: Testo
Beskrivelse: The testo 883 thermal imager provides outstanding image quality, automatic allocation/archiving of thermal images to the measurement object and profes...
Produsent: LEICA MICROSYSTEMS
Beskrivelse: Leica (brightfield) colour cameras provide outstanding colour fidelity due to state-of-the-art colour interpolation algorithms performed in the camera...
Artikkenummer: (TEST0560.8651)
Produsent: Testo
Beskrivelse: The testo 865s thermal imager offers professional technology and concentrates on functions which are needed in a contractor's daily work. The user-fri...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (TEST0560.8684)
Produsent: Testo
Beskrivelse: The testo 868s thermal imager, which makes work quicker and easier without foregoing professional thermal imaging technology. Generates error-free and...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (TEST0560.8716)
Produsent: Testo
Beskrivelse: Testo 871s thermal imager together with our experienced professionals to enable you to work quickly and easily with professional thermal imaging techn...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom