3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
H30893.03EA
4900
NOK
H30893.03
H30893.MD
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₈BClO₂ MW: 170,40 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD04115641 CAS-nummer: 313545-20-9 EINECS: 000-000-0 |