Ebselen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO300572500EA 15100 NOK
ACRO300572500
Ebselen 99%
Ebselen
Formel: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
Smeltepunkt: 178…181 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00210937
CAS-nummer: 60940-34-3
FN: 3283
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 184 °C
GC ≥98.5 %