Ebselen
Leverandør: Molekula
|
Danger
|
MOLEM88581267EA
3400
NOK
MOLEM88581267
Ebselen
Ebselen
Formel:
C₁₃H₉NOSe MW: 274,20 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00210937 CAS-nummer: 60940-34-3 FN: 3283 ADR: 6.1,III |