1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Leverandør: Molekula
MOLE59160967-1GEA 0 NOK
MOLE59160967-1G
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Formel: C₁₄H₁₂BNO₄S
MW: 301,1300 g/mol
MDL nummer: MFCD02681892
CAS-nummer: 129271-98-3