1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H53028.MDEA 2200 NOK
H53028.MD H53028.03
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Formel: C₉H₁₀BNO₂
MW: 174,99 g/mol
Smeltepunkt: 108…112 °C
MDL nummer: MFCD01114668
CAS-nummer: 191162-40-0