1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
Leverandør: Thermo Scientific
J64865.06EA
8525
NOK
J64865.06
J64865.03
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Formel:
C₆H₁₂N₄O₂ MW: 172,19 g/mol Smeltepunkt: 112 °C Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD00008318 CAS-nummer: 10465-78-8 EINECS: 233-951-7 |