4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO366390050EA
1850
NOK
ACRO366390050
ACRO366390010
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₇BO₄ MW: 248,08 g/mol Smeltepunkt: 227…232 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD01863710 CAS-nummer: 180516-87-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to cream Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 227 to 232 °C |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |