4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
H26356.06EA
3075
NOK
H26356.06
H26356.03
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BO₄ MW: 193,99 g/mol Smeltepunkt: 137…140 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD02179441 CAS-nummer: 4334-88-7 |