4-Carboxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO344400050EA 1575 NOK
ACRO344400050 ACRO344400250 ACRO344400010
4-Carboxyphenylboronic acid 97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Smeltepunkt: 238…240 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00151801
CAS-nummer: 14047-29-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %