3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
Warning
H52886.03EA 3825 NOK
H52886.03 H52886.MD
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Smeltepunkt: 264…266 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07363791
CAS-nummer: 871329-84-9