4-(Methylsulphonyl)phenol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO424880025EA 1300 NOK
ACRO424880025
4-(Methylsulphonyl)phenol 95%
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formel: C₇H₈O₃S
MW: 172,20 g/mol
Smeltepunkt: 90…95 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00047806
CAS-nummer: 14763-60-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Tan to pink-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 95 °C
Water ≤5.0 %
HPLC ≥94 %