5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
B25176.14EA
4150
NOK
B25176.14
B25176.06
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formel:
C₇H₈BrClFN MW: 240,50 g/mol Smeltepunkt: 221…226 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00143426 CAS-nummer: 202865-69-8 |