Potassium selenocyanate ≥98.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
68107.09EA 1450 NOK
68107.09 68107.18
Potassium selenocyanate ≥98.5%
Potassium selenocyanate
Formel: CKNSe
MW: 144,08 g/mol
Smeltepunkt: 162…164 °C
Tetthet: 2,347
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011366
CAS-nummer: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
FN: 3283
ADR: 6.1,II