Silicon nitride alpha-phase ≥95%
Leverandør: Thermo Scientific
42949.18EA 990 NOK
42949.18 42949.30 42949.A1
Silicon nitride alpha-phase ≥95%
Silicon nitride
Formel: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
Smeltepunkt: 1900 °C (subl.)
Tetthet: 3,2
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011230
CAS-nummer: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8