3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
A13101.36EA 6200 NOK
A13101.36 A13101.14 A13101.22
3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
3-Pyridinesulphonic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 350 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006381
CAS-nummer: 636-73-7
EINECS: 211-265-9
ADR: 8,III