1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Leverandør: Molekula
MOLEM15204747EA 1825 NOK
MOLEM15204747
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₉H₁₉NaO₃S
MW: 230,30 g/mol
MDL nummer: MFCD00025010
CAS-nummer: 35192-74-6