Sodium-1-octadecanesulphonate 90%
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO384910050EA 1175 NOK
ACRO384910050 ACRO384910010 ACRO384910100
Sodium-1-octadecanesulphonate 90%
Sodium-1-octadecanesulphonate
Formel: C₁₈H₃₇NaO₃S
Smeltepunkt: 163…165 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051526
CAS-nummer: 13893-34-0
EINECS: 237-660-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (1 g, 105°C, 1 h, 760 mmHg)
Elemental Analysis ≥88 % (C, H)