4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H26144.03EA 3550 NOK
H26144.03
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Smeltepunkt: 183…186 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08062379
CAS-nummer: 182344-16-7
EINECS: None