3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Danger
H33520.03EA 1625 NOK
H33520.03 H33520.MD
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃
MW: 253,06 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01631610
CAS-nummer: 116070-36-1
FN: 3265
ADR: 8,III