3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
A16132.06EA
535
NOK
A16132.06
A16132.22
A16132.14
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Formel:
C₇H₉BrClN MW: 222,52 g/mol Smeltepunkt: 218…221 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00012856 CAS-nummer: 39959-54-1 |