4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H52862.03EA 1725 NOK
H52862.03
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Smeltepunkt: 128…132 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659871
CAS-nummer: 850568-09-1