Maursyre ( metansyre) 90%, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Leverandør: Avantor
Danger
0129-01EA 1950 NOK
0129-01 0129-05
Maursyre ( metansyre) 90%, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Maursyre ( metansyre)
Polymer characterization solvent.
Formel: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
FN: 1779
ADR: 8, 3,II
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HCOOH) 89.8 - 91.5 %
Clarity Passes Test
Color (APHA) ≤10