Sampling fork, Corning® Gosselin™
Leverandør: Corning
Corning®
215-2296EA 10000 NOK
215-2296
Sampling fork, Corning® Gosselin™
Gaffel
PS, white.
  • Food contact approved: Raw material is compliant with regulation EC No. 1935/2004
  • Ideal for dairy industries
  • Sterile
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904