Du søkte etter: Analogue Thermometers
110  treff i ditt søk
SearchResultCount:"110"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These glass thermometers can be used to take readings in freezers, refrigerators, incubators, ovens and blood banks.
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators. Contains blue organic liquid fill against lead-free white back...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: For kontroll i frysere, kjøleskap, inkubatorer, ovner og varmeskap. Stavtermometer montert i flaske.
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disse termometerne er enkle å lese raskt og nøyaktig på grunn av den svarte nummereringen med høy kontrast mot en gul bakgrunn. Ideell for bruk i kjem...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Each easy to read thermometer includes an individualised thermometer calibration report stating corrections to one-tenth of the smallest division, uni...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These thermometers meet all requirements for physical dimensions and accuracy.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Durac Plus precision thermometers are made with permanently fused markings and fractional degrees to provide precision and ensure accuracy.
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These glass thermometers have a PTFE coating that helps to prevent contamination and contains liquid and glass in the event of breakage. Red spirit. T...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disse termometrene er enkle å lese raskt og nøyaktig på grunn av høy kontrast svart nummerering mot en gul bakgrunn. Tallene skrives ut større enn på ...
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Contains red organic liquid against white back glass, except for 620-0891 which has yellow back glass.
Artikkenummer: (620-0162)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Mercury or spirit thermometers.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These mercury-free thermometers are individually calibrated and useful for verifying sample temperatures. They are designed for applications in freeze...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These liquid-in-glass thermometers feature blue organic liquid fill against lead-free white back glass. They are ideal for use in chemical laboratorie...
Artikkenummer: (620-0892)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Dette termometeret er utformet for å indikere det kritiske temperaturområdet. Det kritiske temperaturområdet går fra 4 til 6 °C og er markert med pile...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 110
no targeter for Bottom