  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (27)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
glasstermometer-generelt-bruk
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PTFE-belegget forhindrer kontaminering av væske og glass.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These thermometers meet all requirements for physical dimensions and accuracy.
Artikkenummer: (620-0892)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Glasstermometer, −5…+20 °C, Lengde: 152 mm, Rød
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   For bruk i varmeblokker og vannbad. Mikrorør fylt med glassperler.
Artikkenummer: (AMARZ640830)
Produsent:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   Termometer bad fisk +25+50°C 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (620-1157)
Produsent:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   Photographic baths glass thermometer, For fotografisk bad, 0…40 °C, Sprit (blå)
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 15
  1  2  Neste