  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "precision-digital-thermometers"
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These high precision thermometers offer a choice of different probes. The bottle insulates from rapid temperature changes when door is opened. The sta...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Highly precise, it is suitable for soil, food, ovens, cuvettes, gas systems, water baths, incubators, chemical solutions and petroleum products.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These ready to use thermometers are designed for quality management of the temperature with high accuracy. They can be used in air, gas, liquids and s...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These International Standard digital thermometers provide exact readings required for critical requirements, quality control checks and routine measur...
Artikkenummer: (620-2000)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette termometeret kan registrere 50 verdier pr time i løpet av 24 timer. Membrantastene gir sprutsikker utforming for røff behandling.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ultra-accurate digital thermometer, Traceable®, Følere: Stainless steel, Område: –200…+500 °C, Nøyaktighet: 0,05 % (–80…+290) °C, B×D×H: 89×32×140 mm, Vekt: 230 g, Leveres med kalibreringssertifikat
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These digital thermometers can record the date and the time of up to ten events, which fall outside the pre-programmed limits. They are designed to mo...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These ready to use thermometers with probe are designed for temperature measurements which require a high accuracy. They can be used for general purpo...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 31
  1  2  3  4  Neste