  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (41)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
digitaltermometer-probe
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These high accuracy digital thermometers, with chemical resistant probes, monitor the temperature of pharmaceuticals, vaccines, chemicals, blood and b...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These digital stem thermometers are suitable for field studies, wet lab applications, wash-down areas, food testing and tanks.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   This 'flip to open' thermometer has a probe that can be positioned at any angle.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   This waterproof and shockproof thermometer is a safe replacement for any hazardous mercury instrument. The probe is resistant to most chemicals.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These highly-accurate logging thermometers are designed to monitor temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating blocks and incubators...
Artikkenummer: (620-1975)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Digital thermometer with extra long waterproof stainless steel 500 mm probe with cable (2,5 m).
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Data logging thermometers with user-defined timing intervals. Ideal for monitoring ultra-low temperature freezers.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dial thermometer for use in soil, cuvettes, test tubes, food products, incubators, biomedical reagents and petroleum hydrocarbons.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 38
  1  2  3  4  5  Neste