  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (11)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
digitaltermometer-spesielt-bruk
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette termometeret overvåker nøyaktig temperaturen i frysere, kjøleskap, inkubatorer og klimakamre. Flaske og løsning isolerer sensoren mot raske temp...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (620-9100)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   This thermometer ensures proper cleaning by providing proof that the temperature regulation of achieving 82 °C is met during dishwashing. Designed for...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These dual thermometer monitor temperatures in refrigerator and freezer simultaneously or two refrigerator locations. Temperature-buffered bottle sens...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   This thermometer is designed for monitoring temperatures in storage rooms, labs, office, and fume hoods. It includes attachment devices for flexible p...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   This thermometer features a triple display that constantly shows minimum/maximum and current temperatures. Users can see if a freezer, water bath, or ...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   This radio-signal thermometer can read refrigerator temperatures from up to 100 feet away. They can provide readings from up to three remote refrigera...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These digital thermometers are designed for monitoring temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating blocks and incubators. Bottle pro...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Memory card reader (supplied) plugs into any USB port for an instant report. Text report includes date/time of day and sensor readings.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 19
  1  2  3  Neste