  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (1)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Glasstermometer, spesielt bruk
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Beskrivelse:   Red or blue filling. Coating: PTFE/FEP, transparent
Artikkenummer: (BELAB606000200)
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   This mercury free thermometer is designed to verify sample temperature in incubators and cover ranges from 10 to 50 °C.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (620-1180)
Produsent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse:   This freezer-fridge thermometer is filled with colour and has a cylindrical plastic case for hanging.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (HECH43599010)
Produsent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse:   Glass thermometers for special applications, For freezers, −35...+25 °C
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 4  av 4