Du søkte etter: Salinitetsmåler
7  treff i ditt søk
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (ATAG4211)
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: This digital salt meter features a funnel-shaped sensor section (conductivity), which measures the salt % of a sample (dilute solution of soy sauce, k...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: These salt meters utilise the electric conductivity method and require no reagent solutions. They feature a funnel-shaped sensor section which measure...
Artikkenummer: (EUTEECOSALTTEST)
Produsent: EUTECH
Beskrivelse: This waterproof and accurate tester with stainless pin sensor is ideal for basic salinity measurements in aquaculture, spas, pools, simple lab work an...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (LOVI194804-16)
Produsent: Lovibond
Beskrivelse: The SD 90 salt meter is a compact, easy to use handheld meter for the measurement of salinity.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (EBRO1340-5211)
Produsent: EBRO
Beskrivelse: The SSX 210 salt meter is used to measure the salt content in semi-solid food products, such as meat, cold cuts, cheese, salads etc. To achieve this, ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HORI3200689158)
Produsent: HORIBA
Beskrivelse: This meter directly measures sodium ion concentration in 0,3 ml sample (or 0,05 ml with sampling sheet B) and converts it into salinity or NaCl salt c...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HORI3999960128)
Produsent: HORIBA
Beskrivelse: This waterproof meter features a unique flat sensor that enables quick, accurate and direct measurements of micro samples as small as 0,12 ml. The sen...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom