  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (42)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Temperaturprober
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/03/18989903.jpg
VWR har temperaturprober. De ulike probene er penetrasjonssonder, nedsenkningssonder, luftsonder, overflateprober, trådprober. Det fins også ulike håndtak og spisser til probene.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"65"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (620-1754)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Replacement probe, VWR®
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ultra-accurate probe (PT), VWR®, Standard, −70…+200 °C, Diam×L: 3×100 mm
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Thermometer probe, Traceable®, Væsker, luft, gass og halvfaste stoffer
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Temperature probe, VWR® Traceable®, −20...+60 °C: 25− 95% RH
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Temperature probe, Traceable®, Væsker, luft, gass og halvfaste stoffer, –40…+250 °C, Diam×L: 15×1219 mm
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Remote thermometer sensor, Traceable®
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ultra-accurate K-type probe, Overflate, Tilkobling: SMP, −65…+400 °C, Diam×L: 2,5×100 mm
Artikkenummer: (620-2686)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Temperature probe
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 65
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Neste 