Pipette canisters, round bottom
Leverandør: BELLCO GLASS INC.
Pipette canister made of borosilicate glass, class A, type I.
  • Manufactured from Type 1, Class A borosilicate glass
  • Components will withstand repeated dry or steam heat sterilisation
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Pipette canister, round bottom, H×Ø: 430×38 mm 6 BELC1287-00430
Pipette canister, round bottom, with stainless steel closure, for Shortie pipettes, H×Ø: 250×38 mm 6 BELC1287-38250
Pipette canister, round bottom, with stainless steel closure, H×Ø: 430×38 mm 6 BELC1287-38430
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Mounting plate, 90×90 mm, for use with 38mm OD glass pipette canisters 6 BELC1288-11111
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall