VWR®, Magnetrørerstav, sett
Leverandør: VWR
VWR®
442-0515EA 1175 NOK
442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0522 442-0513 442-0514 442-0520 442-0521 442-0519
VWR®, Magnetrørerstav, sett
Omrørere Magnetrørerstaver
Set Octahedral 1, PTFE covered, 12 octagonal magnetic stirring rods with centre ring, in practical, transparent box. Set includes two stirrers with each of following dimensions, L×Ø (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 and 64×10.
Sett: Kryssformet, 5 PTFE-belagte, kryssformede, magnetiske rørestaver. Settet. omfatter en rører i hvert av de følgende målene, L×Ø (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30 og 38×38.
Sett: Eggformede 1, 12 PTFE-belagte, eggformede, magnetiske rørestaver i en praktisk, gjennomsiktig boks. Settet omfatter to rørere i hvert av de følgende målene, L×Ø (mm): 10×5, 15×6, 25×10, 30×10 og 35×13. Settet inkluderer også én rører i hvert av de følgende målene, L×Ø (mm): 50×17 og 70×27.
Sett; Eggformede 2, 13 PTFE-belagte, eggformede, magnetiske rørestaver i en praktisk, gjennomsiktig boks. Settet inkluderer to rørere i hvert av de følgende målene, L×Ø (mm): 20×10, 25×12, 30×16, 35×16, 40×20, og 50×20. Settet inkluderer også én rører med de følgende målene, L×Ø (mm): 70×20.
Sett: Farget mikro, 12 PTFE-belagte, fargede, magnetiske mikrorørestaver i en praktisk, gjennomsiktig boks. Settet inkluderer én rører i hver farge (blå/rød/gul) med de følgende målene, L×Ø (mm): 8×1,5, 5×2, 7×2 og 10×3.
Sett: Farget 8-Kantet, 24 PTFE-belagte, fargede, åttekantede, magnetiske rørestaver med midjering i en praktisk, gjennomsiktig boks. Settet inkluderer én rører i hver farge (blå/rød/gul) med de følgende målene, L×Ø (mm): 13×3, 13×8, 15×8, 22×8, 25×8, 38×8, 51×8 og 75×13.
Sett: Polygen 1, 18 PTFE-belagte, sylindriske, magnetiske rørestaver i en praktisk, gjennomsiktig boks. Settet inkluderer to rørere i hvert av de følgende målene, L×Ø (mm): 10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10 og 80×10.
Sett: Polygen 2, 18 PTFE-belagte, sylindriske, magnetiske rørestaver i en praktisk, gjennomsiktig boks. Settet inkluderer to rørere i hvert av de følgende målene, L×Ø (mm): 10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 og 70×10.
Sett: Blanding 1, 22 PTFE-belagte, sylindriske, magnetiske rørestaver, 16 med avtakbar midjering, alle i en praktisk, gjennomsiktig boks. Settet inkluderer to rørere i hvert av de følgende målene, L×Ø (mm): 13×8, 13×10, 20×8, 25×8, 25×10, 38×8, 42×10, 51×8 og 51×10. Settet inkluderer også én rører i hvert av de følgende målene, L×Ø (mm): 32×8, 32×10, 38×10 og 45×8.
Sett: Blanding 2, PTFE-belagt. Sett med 14 magnetiske rørestaver: 4 mikro og 10 åttekantede med senterring, i en praktisk, gjennomsiktig boks. Settet omfatter to rørere i hvert av de følgende målene, L×Ø (mm): 7×2, 10×3, 13×8,15×8, 25×10, 38×10 og 51×10.