5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
L19059.03EA 995 NOK
L19059.03 L19059.MD
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179,9700 g/mol
Smeltepunkt: ∼160 °C
MDL nummer: MFCD01319044
CAS-nummer: 127972-02-5